Print…
4-Vinylbenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
V0059-1G V0059-25G V0059-5G
TCIAV0059-1GEA 27 EUR
TCIAV0059-1G TCIAV0059-25G TCIAV0059-5G
4-Vinylbenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação) estabilizado
4-Vinylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002569
Número CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191cf027d5252bf2c878f7f7061b794860a58743&vid=10701d78a96b76d66fafdea16d7e795e92178f3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %