Print…
Dipentyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Amyl ether, Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether
A0451-25ML A0451-500ML
TCIAA0451-25MLEA 40 EUR
TCIAA0451-25ML TCIAA0451-500ML
Dipentyl ether ≥98.0% (por GC)
Dipentyl ether
Other Product Names / Synonyms: Diamyl Ether, Pentyl Ether, Dipentyl Ether
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Fusão: -69°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00009501
Número CAS: 693-65-2
EINECS: 211-756-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00608
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54e09e899322fc43f99ea9b9175ffc8ec88d5db9&vid=54e09e899322fc43f99ea9b9175ffc8ec88d5db9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %