Print…
Reagente de Sanger 99,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC Labeling
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A5512-5G A5512-25G
TCIAA5512-5GEA 25 EUR
TCIAA5512-5G TCIAA5512-25G
Reagente de Sanger 99,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC Labeling
Reagente de Sanger
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Peso Molecular: 186.1 g/mol
Ponto de ebulição: 296°C
Ponto de Fusão: 26°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007056
Número CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476c9d60a2ebd87f0d3a78d425d6cd98c869bdba&vid=4ea8d766ead557265ec1f0d234325c4cc145810c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Propylamine, Diethylamine