Print…
Ácido 5-aminossalicílico ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
A2291-25G A2291-5G
TCIAA2291-25GEA 65 EUR
TCIAA2291-25G TCIAA2291-5G
Ácido 5-aminossalicílico ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Ácido 5-aminossalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Peso Molecular: 153.14 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 265°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007877
Número CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,05904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=958279d533fa515523ac6cc3fa91ac73180edc8a&vid=ad7891cbc4b1a3467fa863ad3c0bb832592042ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test