Print…
Ácido 3-(Dimetilamino)benzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0646-25G D0646-500G
TCIAD0646-25GEA 32 EUR
TCIAD0646-25G TCIAD0646-500G
Ácido 3-(Dimetilamino)benzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 3-(Dimetilamino)benzoico
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002497
Número CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb6080d6a59ad9416ff52a1bb5cdd5c1051eab0&vid=22838e72d37528e793c0ba27eb7ebe658ffd1213&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency