Print…
Benzoato de sódio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzoic acid sodium salt
S0855-25G S0855-5G
TCIAS0855-25GEA 28 EUR
TCIAS0855-25G TCIAS0855-5G
Benzoato de sódio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Benzoato de sódio
Fórmula: C₆H₅COONa
Ponto de Fusão: 450°C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012463
Número CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ALCANCE: 01-2119460683-35
Merck Index: 14,08582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef537e5741bb339ea9c6ec81e7414f932bc3262e&vid=77e44d1248b3af29b2e3abb6f05f710b9290cb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test