Print…
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Estabilização: Stabilised with copper chip
B1126-25G B1126-250G B1126-5G
TCIAB1126-25GEA 43 EUR
TCIAB1126-25G TCIAB1126-250G TCIAB1126-5G
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC) estabilizada
1-Bromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 120°C
Densidade: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00001030
Número CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d806754d6f2bd1e87de4ac5b37ae1ea7b568fa21&vid=666e97ffcdb25f3d09d88d15351498612509455d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %