Print…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1948-25G B1948-5G
TCIAB1948-25GEA 469 EUR
TCIAB1948-25G TCIAB1948-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Número MDL : MFCD00051690
Número CAS: 19652-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=536dc1c85ef71e3d41509b5834ed74f8ab6dfa9e&vid=fecd1bedd07d71f39d94d3ac4e5f5c34d48b11d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C