Print…
2-Ethylhexyl methacrylate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0591-25ML M0591-500ML
TCIAM0591-25MLEA 17 EUR
TCIAM0591-25ML TCIAM0591-500ML
2-Ethylhexyl methacrylate ≥99.0% (por GC) estabilizado
2-Ethylhexyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00009494
Número CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&vid=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %