Print…
3-Iodopropeno ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Iodeto de alilo
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
I0070-25G I0070-5G
TCIAI0070-25GEA 265 EUR
TCIAI0070-25G TCIAI0070-5G
3-Iodopropeno ≥98.0% (por GC) estabilizada
3-Iodopropeno
Fórmula: C₃H₅I
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: –99°C
Densidade: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001094
Número CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db514a546d8fff5ac4689b33f3d71d2f371caf60&vid=db514a546d8fff5ac4689b33f3d71d2f371caf60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %