Print…
3,4-Epoxy-1-butene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Butadiene monoxide
E0337-1G E0337-5G
TCIAE0337-1GEA 39 EUR
TCIAE0337-1G TCIAE0337-5G
3,4-Epoxy-1-butene ≥97.0% (por GC)
3,4-Epoxy-1-butene
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Fusão: –135°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005149
Número CAS: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c584be8e7cdebfbf4e9a43f19cd04ec805331c0&vid=20d3c3374daba449447c01061611fa21b1f93f63&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %