Print…
3-Phenyl-1-propyne ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
P1956-1G P1956-5G
TCIAP1956-1GEA 44 EUR
TCIAP1956-1G TCIAP1956-5G
3-Phenyl-1-propyne ≥95.0% (por GC) estabilizado
3-Phenyl-1-propyne
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00134431
Número CAS: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&vid=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %