Print…
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(o-tolyl)borate
P1818-1G P1818-5G
TCIAP1818-1GEA 67 EUR
TCIAP1818-1G TCIAP1818-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃K
Peso Molecular: 198.04 g/mol
Número MDL : MFCD03790006
Número CAS: 274257-34-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e933cebe66697dd66a0c892e49cf8bb497bc4f13&vid=e933cebe66697dd66a0c892e49cf8bb497bc4f13&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
Elemental analysis (Carbon) 41.00 to 43.00 %