Print…
Dodecil sulfato de sódio ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1403-25G D1403-500G
TCIAD1403-25GEA 19 EUR
TCIAD1403-25G TCIAD1403-500G
Dodecil sulfato de sódio ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Ponto de Fusão: 207°C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f0929c97ab1c86d41ac28c906e7b67b678873f&vid=071d621c42ae42a23801f880f3a9fed48ab461e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Average molecular weight 287 to 292