Print…
Glicerina ≥99.0% (por GC) matriz para FABMS e SIMS líquido
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
S0373-1G S0373-10G
TCIAS0373-1GEA 16 EUR
TCIAS0373-1G TCIAS0373-10G
Glicerina ≥99.0% (por GC) matriz para FABMS e SIMS líquido
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290°C
Ponto de Fusão: 18.6
Ponto de Inflamação: 177°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb76b9cbe15a9472e70f24bba0cf4db0f10dc14&vid=1581f4bc25baf783b19fdaff0b00b76e5ab15b28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %