Print…
Iodoetano ≥99.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
I0058-25G I0058-500G I0058-100G
TCIAI0058-25GEA 17 EUR
TCIAI0058-25G TCIAI0058-500G TCIAI0058-100G
Iodoetano ≥99.0% (por GC) estabilizado
Iodoetano
Fórmula: C₂H₅I
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001091
Número CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03813
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e48e4bcb15ac1ed1ccf70456be7db3a395e1a2a&vid=f37759a6600e2984fc741960a8d92b8af8b35ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %