Print…
2-Iodopropano ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopropyl iodide
Estabilização: Stabilised with copper chip
I0069-25G I0069-500G I0069-100G
TCIAI0069-25GEA 26 EUR
TCIAI0069-25G TCIAI0069-500G TCIAI0069-100G
2-Iodopropano ≥99.0% (por GC) estabilizada
2-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Fusão: -90°C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001071
Número CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec788505b6846ad10a477ebbf13f4c3d745af374&vid=d917a9e77fbba469f538fd38c0a44b97e8cbe9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %