Print…
1-Iodopentane ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Pentyl iodide
Estabilização: Stabilised with copper chip
I0066-25ML I0066-250ML
TCIAI0066-25MLEA 33 EUR
TCIAI0066-25ML TCIAI0066-250ML
1-Iodopentane ≥98.0% (por GC) estabilizada
1-Iodopentane
Fórmula: C₅H₁₁I
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: –85,6 °C
Densidade: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001100
Número CAS: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151d3babcea5559c0e7a2e1efda410e6c5294146&vid=7f510d96fa66f08500317a9b8c49bbd6b9a420c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %