Print…

1-Iodoperfluorbutane ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane

N0499-25G N0499-500G N0499-100G
TCIAN0499-25GEA 36 EUR
TCIAN0499-25G TCIAN0499-500G TCIAN0499-100G
1-Iodoperfluorbutane ≥98.0% (por GC)
1-Iodoperfluorbutane
Fórmula: C₄F₉I
Peso Molecular: 345.93 g/mol
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Fusão: -2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001062
Número CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43953aab63e8baf3604a1d7ac50ddf8967ffbe1c&vid=fbb35dae343a0056fec64c77248ffeb441e372e1&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR