Print…
Tetra acetato de chumbo ≥96.0% (por análise titulométrica) (contains Acetic Acid)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0021-25G L0021-500G
TCIAL0021-25GEA 53 EUR
TCIAL0021-25G TCIAL0021-500G
Tetra acetato de chumbo ≥96.0% (por análise titulométrica) (contains Acetic Acid)
Tetra acetato de chumbo
Fórmula: (H₃CCOO)₄Pb
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Densidade: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008693
Número CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,05423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2baa2454f3fed03ec227df6aad5378dd3cff5c&vid=99bc5581abd632c1308d35bbc90594d65816329b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %