Print…
Metiletilcetona ≥99.0% (por GC) para espectrofotometria
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Butanona
E0140-25ML E0140-500ML
TCIAE0140-25MLEA 17 EUR
TCIAE0140-25ML TCIAE0140-500ML
Metiletilcetona ≥99.0% (por GC) para espectrofotometria
Metiletilcetona
Fórmula: C₂H₅COCH₃
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 79°C
Ponto de Fusão: -86
Ponto de Inflamação: –9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011648
Número CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457290-43
Merck Index: 14,06072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ba87a9d04d7837fa5f381a9beed7cf58762ed43&vid=bc8fe7d0ef695c38fb6d1600610ea423f92afd07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020