Print…
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,3-Dimethylcyclohexanol
D1660-25ML D1660-5ML
TCIAD1660-25MLEA 159 EUR
TCIAD1660-25ML TCIAD1660-5ML
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₆O
Peso Molecular: 128.21 g/mol
Ponto de ebulição: 181°C
Ponto de Inflamação: 66°C
Número MDL : MFCD00001444
Número CAS: 1502-24-5
EINECS: 216-121-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69c532cd32041e61a7abbebac0e59cdd3dd3008b&vid=69c532cd32041e61a7abbebac0e59cdd3dd3008b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)