Print…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
H0769-10G H0769-25G
TCIAH0769-10GEA 91 EUR
TCIAH0769-10G TCIAH0769-25G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 183°C
Número MDL : MFCD00017598
Número CAS: 3006-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b3928333e38d41f69aff8873a4582c57dc84fbe&vid=4b3928333e38d41f69aff8873a4582c57dc84fbe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency