Print…
Bicina ≥99.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
B0484-25G B0484-500G B0484-100G
TCIAB0484-25GEA 26 EUR
TCIAB0484-25G TCIAB0484-500G TCIAB0484-100G
Bicina ≥99.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Bicine
Fórmula: C₆H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 185…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004295
Número CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Merck Index: 14,01201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098679e466c6e52f6616ac73d11b8bc4b628af4c&vid=363c495e7ab227a637ab40ee554de2c546a352ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L, H2O, 250nm)
Solubility in Water almost transparency