Print…
Metacrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid butyl ester
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0081-25ML M0081-500ML
TCIAM0081-25MLEA 16 EUR
TCIAM0081-25ML TCIAM0081-500ML
Metacrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizada
Metacrilato de butilo
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Fusão: -25°C
Densidade: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00009444
Número CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&vid=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %