Print…
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
C1061-25G C1061-250G
TCIAC1061-25GEA 50 EUR
TCIAC1061-25G TCIAC1061-250G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄BrO₂P
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Número MDL : MFCD00011906
Número CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d629b6738d690d0cc076820775025e0ffba531c5&vid=d629b6738d690d0cc076820775025e0ffba531c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency