Print…
1-Bromoperfluorohexane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2479-25G T2479-5G
TCIAT2479-25GEA 257 EUR
TCIAT2479-25G TCIAT2479-5G
1-Bromoperfluorohexane ≥97.0% (por GC)
1-Bromoperfluorohexane
Fórmula: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD00042349
Número CAS: 335-56-8
EINECS: 206-391-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3643834454fee379b49ee49653d24490f7d75d&vid=2d8e63a42bce1457756266bd7b18eeb316a81b57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %