Print…
o-Xileno, Hydranal™ solubilizador para titulação Karl Fischer, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dimethylbenzene
37866-1L 37866-6X1L
37866-1LEA 70.28 EUR
37866-1L 37866-6X1L
o-Xileno, Hydranal™ solubilizador para titulação Karl Fischer, Fluka™
o-Xileno
Fórmula: C₈H₁₀
Peso Molecular: 106.17 g/mol
Ponto de ebulição: 143…145 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7.6 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00008519
Número CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 2 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2