Print…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0986-25G D0986-500G D0986-100G
TCIAD0986-25GEA 18 EUR
TCIAD0986-25G TCIAD0986-500G TCIAD0986-100G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005359
Número CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a91ec5793d95fc8546ffe5e12ce8f6b1929218b&vid=e186ba365d0a34a40f89c56f92b310528e41f8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)