Print…
1,4-Dimetilciclohexano mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hexahydro-p-xylene
D0700-25ML D0700-500ML
TCIAD0700-25MLEA 39 EUR
TCIAD0700-25ML TCIAD0700-500ML
1,4-Dimetilciclohexano mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1,4-Dimetilciclohexano
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 120
Ponto de Fusão: -87
Ponto de Inflamação: 10°C
Número MDL : MFCD00001508
Número CAS: 589-90-2
EINECS: 209-663-2
UN: 2263
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b61e1e590b3a20f94b2412109c27fccb70f271&vid=fbb2977156f52e3cd8ec484abb1370c9be4fd492&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)