Print…
1,3-Dimetilciclohexano mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hexahydro-m-xylene
D0699-25ML D0699-500ML
TCIAD0699-25MLEA 30 EUR
TCIAD0699-25ML TCIAD0699-500ML
1,3-Dimetilciclohexano mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
1,3-Dimetilciclohexano
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 120
Ponto de Inflamação: 6°C
Número MDL : MFCD00064173
Número CAS: 591-21-9
EINECS: 209-707-0
UN: 2263
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80166c234a7afc038f689d59b5027d5663f7307&vid=da7af2b7a414d63dd5da1ca7322b3ea806d3c8d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)