Print…
1,2-Dimetilciclohexano mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hexahydro-o-xylene
D0698-25ML D0698-500ML
TCIAD0698-25MLEA 16 EUR
TCIAD0698-25ML TCIAD0698-500ML
1,2-Dimetilciclohexano mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1,2-Dimetilciclohexano
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 124
Ponto de Fusão: -90
Ponto de Inflamação: 11°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064172
Número CAS: 583-57-3
EINECS: 209-509-4
UN: 2263
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70d7f4d9254dd151e3e405271ffecf361d8f21a&vid=b1d4036f27e36fcecc62eff66ece517709af4b89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)