Print…
4-tert-Butylcyclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B0383-25G B0383-500G
TCIAB0383-25GEA 18 EUR
TCIAB0383-25G TCIAB0383-500G
4-tert-Butylcyclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylcyclohexanol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 214
Ponto de Fusão: 57
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001473
Número CAS: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39591633f3ef54330d7bf5929b38ae9125137109&vid=6d31b13aaf624a75819fed6ca4a3a41fc4945351&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Melting point 64.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency