Print…
2-Metilciclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylcyclohexan-1-ol
M0194-25ML M0194-500ML
TCIAM0194-25MLEA 22 EUR
TCIAM0194-25ML TCIAM0194-500ML
2-Metilciclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
2-Metilciclohexanol
Fórmula: C₇H₁₄O
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 163
Ponto de Fusão: -38
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001443
Número CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1b47e9ebe1b630fa87ab770fe0a1f850d3f419&vid=5c45062829ee5d39a2518603185edae4a84e679e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)