Print…
2,6-Dimetilciclohexanona mistura de isômeros ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1280-25ML D1280-250ML
TCIAD1280-25MLEA 50 EUR
TCIAD1280-25ML TCIAD1280-250ML
2,6-Dimetilciclohexanona mistura de isômeros ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimetilciclohexanona
Fórmula: C₈H₁₄O
Peso Molecular: 126.2 g/mol
Ponto de ebulição: 174
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001637
Número CAS: 2816-57-1
EINECS: 220-570-6
UN: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f81090d235c37179c950b054672e44ccc76cf6a1&vid=c4f80789f2a843560f3dc94acbb52605cea5c26d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)