Print…
2-Pentene mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0064-25ML P0064-100ML
TCIAP0064-25MLEA 33 EUR
TCIAP0064-25ML TCIAP0064-100ML
2-Pentene mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
2-Pentene
Fórmula: C₅H₁₀
Peso Molecular: 70.13 g/mol
Ponto de ebulição: 36°C
Ponto de Fusão: -140
Ponto de Inflamação: –45°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009384
Número CAS: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6fe84d62eb6b993ae0493e62fc01e1f4d6f7b43&vid=03c3a3497ce1a4793ad9e6c5f40b6d064de22159&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)