Print…
1,3-Dicloropropeno mistura cis- e trans- ≥92.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0405-25G D0405-500G
TCIAD0405-25GEA 17 EUR
TCIAD0405-25G TCIAD0405-500G
1,3-Dicloropropeno mistura cis- e trans- ≥92.0% (por GC)
1,3-Dicloropropeno
Fórmula: C₃H₄Cl₂
Peso Molecular: 110.97 g/mol
Ponto de ebulição: 108
Ponto de Fusão: -83.9
Ponto de Inflamação: 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000985
Número CAS: 542-75-6
EINECS: 208-826-5
UN: 2047
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d8f04fba9c6f31fd7631e3ff0c39b9df2e4e66&vid=2bde8bc27aeba9f18e6da3a78ab7f696dfec4a12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 % (total of isomers)