Print…
2-Bromo-2-butene ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
B1412-25G B1412-500G
TCIAB1412-25GEA 42 EUR
TCIAB1412-25G TCIAB1412-500G
2-Bromo-2-butene ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-Bromo-2-butene
Fórmula: C₄H₇Br
Peso Molecular: 135 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000141
Número CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e02926de0d9da2bf93085f9fc587ddc21404b7e&vid=9589f19bc3b6f1188f18e5a134d85b30afdacb5b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)