Sulfato de cálcio, Drierite™ 3 mm (8 mesh) para secagem, com indicador (cloreto de cobalto (II))
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89751.TD
89751.XA
89751.TDEA
66.5
EUR
89751.TD
89751.XA
Sulfato de cálcio, Drierite™ 3 mm (8 mesh) para secagem, com indicador (cloreto de cobalto (II))
Sulfato de cálcio
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular -8 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Fórmula:
CaO₄S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010912 Número CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1706 |