Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mesh para secagem, com indicador (cloreto de cobalto (II))
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43064.TD 43064.XA
43064.TDEA 60.2 EUR
43064.TD 43064.XA
Sulfato de cálcio, Drierite™ 6 mesh para secagem, com indicador (cloreto de cobalto (II))
Sulfato de cálcio
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1350
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1706