Print…
Sulfato de cálcio, Drierite™ 10-20 mesh for drying, com indicador (cloreto de cobalto (II))
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
350010020 350015000 350010100
ACRO350010020EA 267 EUR
ACRO350010020 ACRO350015000 ACRO350010100
Sulfato de cálcio, Drierite™ 10-20 mesh for drying, com indicador (cloreto de cobalto (II))
Sulfato de cálcio
Fórmula: CaO₄S
Peso Molecular: 136.14 g/mol
Ponto de Fusão: 1450 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010912
Número CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: