Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: IPTG
I0328-1G I0328-5G
TCIAI0328-1GEA 23 EUR
TCIAI0328-1G TCIAI0328-5G
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Peso Molecular: 238.31 g/mol
Ponto de ebulição: 402
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Merck Index: 14,05082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71785053db2dfaa4317d40cc6d577803a0bb75ea&vid=71785053db2dfaa4317d40cc6d577803a0bb75ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -35.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency