Print…
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS) ≥97.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: CHAPS
C1578-1G C1578-5G
TCIAC1578-1GEA 16 EUR
TCIAC1578-1G TCIAC1578-5G
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS) ≥97.0% (por base de azoto total)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS)
Fórmula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Ponto de Fusão: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081083
Número CAS: 75621-03-3
Merck Index: 14,02044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff7623cf8494ba2fa545dda65d385af8d40d078&vid=2ff7623cf8494ba2fa545dda65d385af8d40d078&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 3.0 %