Print…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
F0770-1G F0770-5G
TCIAF0770-1GEA 29 EUR
TCIAF0770-1G TCIAF0770-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Peso Molecular: 140.91 g/mol
Ponto de Fusão: 172°C
Número MDL : MFCD03411559
Número CAS: 351019-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbf45f2db722dad2fd29cc437b6083dfa1531a22&vid=bbf45f2db722dad2fd29cc437b6083dfa1531a22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %