Print…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2288-1G C2288-5G
TCIAC2288-1GEA 41 EUR
TCIAC2288-1G TCIAC2288-5G
2-Chloro-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Ponto de Fusão: 167°C
Número MDL : MFCD03094998
Número CAS: 444120-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d00fe9af79f610ec04a172c1c87ad00e887a301f&vid=d00fe9af79f610ec04a172c1c87ad00e887a301f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 113.0 %