Print…
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0739-25G F0739-5G
TCIAF0739-25GEA 319 EUR
TCIAF0739-25G TCIAF0739-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: 172°C
Número MDL : MFCD03411557
Número CAS: 174669-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a58ecf7b9b7d1d099c0e3f29b70fa4ca00fbc913&vid=a58ecf7b9b7d1d099c0e3f29b70fa4ca00fbc913&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %