Print…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
C2589-1G C2589-5G
TCIAC2589-1GEA 39 EUR
TCIAC2589-1G TCIAC2589-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Ponto de Fusão: 210°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788416
Número CAS: 458532-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a70b8cc2e4f44b84818c882a551fd693da5a39&vid=88a70b8cc2e4f44b84818c882a551fd693da5a39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %