Print…
(±)-γ-Undecalactone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
U0003-25ML U0003-500ML
TCIAU0003-25MLEA 16 EUR
TCIAU0003-25ML TCIAU0003-500ML
(±)-γ-Undecalactone ≥98.0% (por GC)
(±)-γ-Undecalactone
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 110°C
Densidade: 0,9414 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 156°C
Número MDL : MFCD00005405
Número CAS: 104-67-6
EINECS: 203-225-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca9d2565175ac1412dfc086b21863e30bcae68f5&vid=ca9d2565175ac1412dfc086b21863e30bcae68f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %