Print…
3-Tolylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1314-1G M1314-25G M1314-5G
TCIAM1314-1GEA 16 EUR
TCIAM1314-1G TCIAM1314-25G TCIAM1314-5G
3-Tolylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 165 °C
Número MDL : MFCD00040198
Número CAS: 17933-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&vid=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %