Print…
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
B3814-1G B3814-5G
TCIAB3814-1GEA 34 EUR
TCIAB3814-1G TCIAB3814-5G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Peso Molecular: 214,85
Ponto de Fusão: 216°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01632207
Número CAS: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&vid=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 97.0 to 110.0 %